Merck
CH4026585982
ChemBridge Corporation
6-chloro-2-pyridin-2-ylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-chloro-2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H9ClN2O2/c16-9-4-5-12-10(7-9)11(15(19)20)8-14(18-12)13-3-1-2-6-17-13/h1-8H,(H,19,20)
Clave InChI
WPDNUGLTULFDQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013510
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013510_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)