Merck
CH4017936993
ChemBridge Corporation
3-chloro-4-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.14
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c15-12-4-1-10(2-5-12)9-18-14-6-3-11(8-17)7-13(14)16/h1-8H,9H2
Clave InChI
SWZYOOKGHIPTBO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6872547
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6872547_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)