CH4017936593
ChemBridge Corporation
2-(3-methoxyphenoxy)propanohydrazide
About This Item
Iupac Name
2-(3-methoxyphenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-7(10(13)12-11)15-9-5-3-4-8(6-9)14-2/h3-7H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
QXYABCWQJLSSAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015264_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)