Merck
CH4017936585
ChemBridge Corporation
2-(4-methylphenoxy)propanohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)14-8(2)10(13)12-11/h3-6,8H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
VLEDMATYRJUZNS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015248
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015248_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)