Merck
CH4017936563
ChemBridge Corporation
2-(2,4-difluorophenoxy)acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8F2N2O2/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)14-4-8(13)12-11/h1-3H,4,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
CTECUEHRWHKWDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015206
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015206_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)