Merck
CH4017936545
ChemBridge Corporation
2-(4-ethoxyphenyl)acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-ethoxyphenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-14-9-5-3-8(4-6-9)7-10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
MSJDXVNHEKXCOO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014958
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014958_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)