CH4017929733
ChemBridge Corporation
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12FNO2/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-16-13-7-3-11(4-8-13)14(17)18/h1-8,16H,9H2,(H,17,18)
Clave InChI
GABPQBSNSDBMBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7722308_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)