Merck
CH4005967689
ChemBridge Corporation
(3-bromo-4-morpholin-4-ylphenyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-4-(4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2
Clave InChI
IWWZCFFYGZRVHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6749751
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6749751_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)