Merck
CH4005823239
ChemBridge Corporation
2-(4-ethoxy-6-methyl-2-pyrimidinyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-ethoxy-6-methyl-2-pyrimidinyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-3-17-12-8-9(2)14-13(15-12)10-6-4-5-7-11(10)16/h4-8,16H,3H2,1-2H3
Clave InChI
QVZQYJUIBVNIAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5339944
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5339944_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)