Merck
BL3H9998ECB5
BLD Pharmatech Co., Ltd.
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2-difluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H6F2O3S/c1-9(6,7)8-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
JVLBOSKDGOGFEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://www.bldpharm.com/products/163035-65-2.html
Synonym
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.bldpharm.com/static/upload/prosds/bldsds/977/SDS-BD00976403.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)