Merck
B27244052814
BioBlocks, Inc.
3-Bromo-4-chloro-8-methoxyquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.53
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-4-chloro-8-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-14-8-4-2-3-6-9(12)7(11)5-13-10(6)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
KNCYGWUHMJIGOQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU2036
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)