Merck
B27128063209
BioBlocks, Inc.
7-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.09
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-2-methyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-6-9(11(14)15)4-7-2-3-8(12)5-10(7)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
MNECBPMUKCWRSJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU734
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)