Documentos clave
900127E
Avanti
14(15) EET
Avanti Research - A Croda Brand, ethanol solution
Sinónimos:
(±)14(15)-epoxy-5Z,8Z,11Z-eicosatrienoic acid
Seleccione un Tamaño
500 μG
US$ 319,00
US$ 319,00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 μG
US$ 319,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32O3
Número de CAS:
Peso molecular:
320.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 319,00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 500 μg (900127E-500UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
500 μg/mL (900127E-500UG)
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1C(C1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O)CCCCC
Clave InChI
JBSCUHKPLGKXKH-ILYOTBPNSA-N
Descripción general
Epoxytrienoic acid (EET) is produced from arachidonic acid. 14(15) EET is an EET, which is produced by five cytochrome P450 (CYP) epoxygenases. It is a regioisomer of EET synthesized in mammalian tissues.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Epoxytrienoic acid (EET) plays a role as lipid mediator in the renal and cardiovascular systems. 14(15) EET activates many signal transduction pathways by binding to the membrane receptors.[1] It possesses vasoactive properties.[2]
Envase
2ML Amber Glass Sealed Ampule (900127E-500UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cytochrome P450 and arachidonic acid bioactivation: molecular and functional properties of the arachidonate monooxygenase
Capdevila J H, et al.
Journal of Lipid Research, 41(2), 163-181 (2000)
Cytochrome P450 epoxygenase pathway of polyunsaturated fatty acid metabolism
Spector A A and Kim H Y
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1851(4), 356-365 (2015)
Meijing Liu et al.
Antioxidants & redox signaling, 33(2), 87-116 (2020-02-11)
Aims: Acetaminophen (APAP) overdose leads to acute liver injury by inducing hepatic mitochondrial oxidative stress and inflammation. However, the