800810C
Avanti
10:0 DG
1,2-didecanoyl-sn-glycerol, chloroform
Sinónimos:
DG(10:0/10:0/0:0)
About This Item
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 5 mL (800810C-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 800810C
concentración
2 mg/mL (800810C-10mg)
tipo de lípido
neutral glycerides
neutral lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C23H44O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(25)27-20-21(19-24)28-23(26)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21,24H,3-20H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Clave InChI
GNSDEDOVXZDMKM-NRFANRHFSA-N
Descripción general
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Aplicación
Envase
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)