Merck
ATCH99D3B045
Atlantic Research Chemicals Ltd
Cyanomethyl ethanethioate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
O-(cyanomethyl) ethanethioate
Inchi Code
1S/C4H5NOS/c1-4(7)6-3-2-5/h3H2,1H3
InChI key
XWBVJARWDHXWKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS101144
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS101144
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)