Merck
ATC429238562
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(Pyrazol-1-yl)benzohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H10N4O/c11-13-10(15)8-2-4-9(5-3-8)14-7-1-6-12-14/h1-7H,11H2,(H,13,15)
Clave InChI
WMUIZRKQKIZLDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS0011029
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS0011029
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)