Merck
ATC386058558
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarbonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H8ClF3O/c12-9(16)10(5-6-10)7-1-3-8(4-2-7)11(13,14)15/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
HGBOIQJKZPGZMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09926
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09926
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)