ATC359510577
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-Hydrazino-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-hydrazino-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8N4S/c1-4-2-12-6-5(4)9-3-10-7(6)11-8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
OYVFRPLAVKGESQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100201
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)