Merck
ATC359510157
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-[(4-Formylphenoxy)methyl]benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.28
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C16H14O4/c1-19-16(18)14-4-2-3-13(9-14)11-20-15-7-5-12(10-17)6-8-15/h2-10H,11H2,1H3
Clave InChI
TUVRKWCXTIAMID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001160
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001160
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)