Merck
ATC311769076
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[3-(6-Methylpyridin-2-yl)propoxy]ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[3-(6-methyl-2-pyridinyl)propoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-10-4-2-5-11(12-10)6-3-8-14-9-7-13/h2,4-5,13H,3,6-9H2,1H3
Clave InChI
OIUHSFKEXYXWSD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002296
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002296
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)