Merck
ATC311768530
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanesulphonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H13N3O2S/c1-5-7(9-13(4,11)12)6(2)10(3)8-5/h9H,1-4H3
Clave InChI
PADGNQOKIIWYMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00939
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00939
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)