Merck
ATC311768311
Atlantic Research Chemicals Ltd
tert-Butyl 4-[(5-Nitropyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(5-nitro-2-pyridinyl)oxy]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21N3O5/c1-15(2,3)23-14(19)17-8-6-12(7-9-17)22-13-5-4-11(10-16-13)18(20)21/h4-5,10,12H,6-9H2,1-3H3
InChI key
JVQMZHDBFJVUEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002286
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002286
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)