Merck
ATC311766746
Atlantic Research Chemicals Ltd
2,5,6-Trichloro-1H-benzimidazole (as HCl salt)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.47
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5,6-trichloro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H3Cl3N2/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
SUQYOUJCBGMSLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA02206
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA02206
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)