ATC311765799
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl difluoro(6-methyl-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11F2NO2/c1-3-15-9(14)10(11,12)8-6-4-5-7(2)13-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
PQERDYNTMXQQCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00278
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)