Merck
ATC311765070
Atlantic Research Chemicals Ltd
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-thiomorpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-5(8)4-3-6-1-2-9-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ATOPRCUIYMBWLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)