Merck
ATC311763068
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(3-Bromopropoxy)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(3-bromopropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-6-1-7-13-10-4-2-9(8-12)3-5-10/h2-5,8H,1,6-7H2
Clave InChI
XQCCNZFHLCQXEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH001159
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH001159
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)