ATC311762270
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[(2-Nitropyridin-3-yl)thio]aniline
About This Item
Iupac Name
2-[(2-nitro-3-pyridinyl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H9N3O2S/c12-8-4-1-2-5-9(8)17-10-6-3-7-13-11(10)14(15)16/h1-7H,12H2
InChI key
RUAGIEQBMLTNGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE001142
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE001142
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)