Merck
ATEH99BCA11F
AstaTech, Inc.
BOC-ALA-OTBU
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-8(9(14)16-11(2,3)4)13-10(15)17-12(5,6)7/h8H,1-7H3,(H,13,15)/t8-/m0/s1
Clave InChI
QIARYQWAMYNMRX-QMMMGPOBSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=142207
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C10225
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)