Merck
ATEH998DEADF
AstaTech, Inc.
METHYL 4-(CHLOROSULFONYL)CYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.71
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-(chlorosulfonyl)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13ClO4S/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)14(9,11)12/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
BXUVNXCLQYDOCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Wet Ice
Physical Form
Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=198074
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT20765
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)