ATEH998DEA8C
AstaTech, Inc.
4-AMINOTHIOMORPHOLINE 1,1-DIOXIDE
About This Item
Iupac Name
4-thiomorpholinamine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2S/c5-6-1-3-9(7,8)4-2-6/h1-5H2
Clave InChI
YDKNASMIEZGJEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=159821
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=T70689
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)