Merck
ATEH9888481B
AstaTech, Inc.
2-CYANOPYRIDINE-3-SULFONYL CHLORIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.62
Número MDL:
Iupac Name
2-cyano-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O2S/c7-12(10,11)6-2-1-3-9-5(6)4-8/h1-3H
Clave InChI
QZSSOVKSSCLNSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 ?C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=179124
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT11619
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)