Merck
ATEH984B2FC4
AstaTech, Inc.
5-CHLORONAPHTHALEN-1-OL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.62
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-chloro-1-naphthol
Inchi Code
1S/C10H7ClO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H
InChI key
IPZJPYHEVWLBNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=241460
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E80257
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)