Merck
ATEH984B2F63
AstaTech, Inc.
2,5-DIFLUOROBENZENE-1,4-DIOL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5-difluoro-1,4-benzenediol
Inchi Code
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
Clave InChI
ZNHXVRDZYSYJMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=216719
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D93458
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)