Merck
ATEH97B58371
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(2-(((4-CARBAMIMIDOYLPHENYL)AMINO)METHYL)-1-METHYL-N-(PYRIDIN-2-YL)-1H-BENZO[D]IMIDAZOLE-5-CARBOXAMIDO)PROPANOATE DIACETATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
619.68
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(2-(((4-carbamimidoylphenyl)amino)methyl)-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamido)propanoate diacetate
Inchi Code
1S/C27H29N7O3.2C2H4O2/c1-3-37-25(35)13-15-34(23-6-4-5-14-30-23)27(36)19-9-12-22-21(16-19)32-24(33(22)2)17-31-20-10-7-18(8-11-20)26(28)29;2*1-2(3)4/h4-12,14,16,31H,3,13,15,17H2,1-2H3,(H3,28,29);2*1H3,(H,3,4)
Clave InChI
UWKDXMVCAUNTFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=155226
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C14291
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)