Merck
ATEH96F12548
AstaTech, Inc.
2,2,2-TRIFLUOROETHANETHIOAMIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.11
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethanethioamide
Inchi Code
1S/C2H2F3NS/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
Clave InChI
VZBAIMIVLDKBTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=165022
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18837
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)