Merck
ATEH75DBF518
AstaTech, Inc.
2-[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.32
Número MDL:
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydro-4-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-8-10-6-4-5-7-11(10)12(9-16)13(17)18/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,17,18)
Clave InChI
WMNIWMKVBYZQNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123922
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14990
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)