Merck
ATEH75DBF512
AstaTech, Inc.
(1R,3S,4S)-2-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-2-AZABICYCLO[2.2.1]HEPTANE-3-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Iupac Name
(1S,3R,4S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-8-5-4-7(6-8)9(13)10(14)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t7-,8-,9+/m0/s1
Clave InChI
IFAMSTPTNRJBRG-XHNCKOQMSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123667
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14630
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)