Merck
ATEH75DBF4F9
AstaTech, Inc.
1-OXA-4,9-DIAZASPIRO[5.5]UNDECAN-3-ONE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.ClH/c11-7-5-12-8(6-10-7)1-3-9-4-2-8;/h9H,1-6H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
VJMBTSAWEBOBJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122992
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13958
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)