Merck
ATEH57C9A222
AstaTech, Inc.
1-(3,3-DIFLUOROCYCLOBUTYL)PIPERAZINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
MDL number:
Iupac Name
1-(3,3-difluorocyclobutyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H14F2N2/c9-8(10)5-7(6-8)12-3-1-11-2-4-12/h7,11H,1-6H2
InChI key
XSZMGPVGSMJLNN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125273
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16239
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)