Merck
ATEH3031E2E8
AstaTech, Inc.
((3AS,5R,6S,6AS)-6-HYDROXY-2,2-DIMETHYLTETRAHYDROFURO[2,3-D][1,3]DIOXOL-5-YL)(MORPHOLINO)METHANONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.29
Número MDL:
Iupac Name
((3aS,5S,6R,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C12H19NO6/c1-12(2)18-9-7(14)8(17-11(9)19-12)10(15)13-3-5-16-6-4-13/h7-9,11,14H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,9-,11-/m0/s1
Clave InChI
ZHDDJWFZDNKWIC-KBIXCLLPSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124214
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15183
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)