Merck
ATEH3031E267
AstaTech, Inc.
4-(3-HYDROXY-3-METHYLBUT-1-YN-1-YL)PICOLINONITRILE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(3-hydroxy-3-methylbut-1-yn-1-yl)picolinonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-11(2,14)5-3-9-4-6-13-10(7-9)8-12/h4,6-7,14H,1-2H3
Clave InChI
VESRMOXUHDONGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=140097
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=98365
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)