Merck
ATEH0DDC42F1
AstaTech, Inc.
1-(2,4-DICHLOROPHENYL)BUTAN-2-AMINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.13
MDL number:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C10H13Cl2N/c1-2-9(13)5-7-3-4-8(11)6-10(7)12/h3-4,6,9H,2,5,13H2,1H3
InChI key
MXSWGTIGKBARQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122704
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20135
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)