ATEH03AB5413
AstaTech, Inc.
(S)-1-(5-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-2-YL)ETHAN-1-AMINE 2HCL
About This Item
Iupac Name
(S)-1-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F3N2.2ClH/c1-5(12)7-3-2-6(4-13-7)8(9,10)11;;/h2-5H,12H2,1H3;2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
MLLTXCGPJHCQRC-XRIGFGBMSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y11064
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)