ATEH03AB3EF9
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-(AMINOMETHYL)NICOTINATE HCL
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-2-13-9(12)7-4-3-5-11-8(7)6-10;/h3-5H,2,6,10H2,1H3;1H
Clave InChI
FUCIAZKOKQBGQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11622
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)