Merck
ATEH03AB3DED
AstaTech, Inc.
BENZYL 4-PHENYLPIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.38
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
benzyl 4-phenyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H21NO2/c21-19(22-15-16-7-3-1-4-8-16)20-13-11-18(12-14-20)17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18H,11-15H2
Clave InChI
ZKUSZCIYPJCXIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=114539
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11579
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)