Merck
ATE959439597
AstaTech, Inc.
4-FLUORO-2-HYDROXYPHENYLACETIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.14
Número MDL:
Iupac Name
(4-fluoro-2-hydroxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4,10H,3H2,(H,11,12)
Clave InChI
ONYLRXYSJAYKAP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=111546
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=95684
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)