Merck
ATE959437521
AstaTech, Inc.
6-((METHYLSULFONYL)THIO)HEXANOIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-{[methyl(dioxido)sulfanyl]sulfanyl}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O4S2/c1-13(10,11)12-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
FELVFSYUZJCULW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=108506
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13495
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)