Merck
ATE939887811
AstaTech, Inc.
METHYL 4-FORMAMIDOBENZOATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-(formylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-2-4-8(5-3-7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
BPGCKMCHSYSDJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=103903
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10019
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)