Merck
ATE939883389
AstaTech, Inc.
3-BROMO-7-HYDROXY-1-NAPHTHONITRILE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.08
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-7-hydroxy-1-naphthonitrile
Inchi Code
1S/C11H6BrNO/c12-9-3-7-1-2-10(14)5-11(7)8(4-9)6-13/h1-5,14H
Clave InChI
RGAMVVJGWSZBFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102381
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16720
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)