ATE517255511
AstaTech, Inc.
(6-AMINO-4-FLUOROPYRIDIN-3-YL)BORONIC ACID
About This Item
Iupac Name
(6-amino-4-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H6BFN2O2/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11/h1-2,10-11H,(H2,8,9)
Clave InChI
QOQNLEGRQYIOIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P15846
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)